Documenti fondamentali
P8116
Piastra Nunc® 96 DeepWell, non trattata
size 96 wells, maximum volume 1.3 mL, round bottom natural polypropylene wells (deep wells)
Sinonimo/i:
96 deepwell culture plate, 96 deepwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiali
natural polypropylene
polypropylene
round bottom natural polypropylene wells (deep wells)
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 50 ea (internal packs of 5)
Produttore/marchio commerciale
Nunc 260251
Volume massimo
1.3 mL
Lungh. × largh. lastra
128 mm × 86 mm
Misura
96 wells
Volume pozzetto
1.3 mL
Volume d’esercizio
1 mL
Colore
natural
Compatibilità
suitable for (sample collection, storage, combinatorial chemistry and library applications)
Descrizione generale
Piastre con fondo arrotondato Nunc® 96 DeepWell
  • Esclusivo disegno ad altezza ridotta con tecnologia dei pozzetti condivisi per aumentarne il volume
  • Capacità volumetrica di 1,3 e 2,0 mL
  • Ottima capacità di stoccaggio e migliore miscelazione
  • La forma con il fondo arrotondato riduce la ritenzione di liquido
  • Per una conservazione in sicurezza sono disponibili tappi per i pozzetti; protrusione minima in ciascun pozzetto
  • Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni della chimica combinatoria e delle librerie
  • Resistenti alla maggior parte delle sostanze chimiche, dei solventi e alcoli usati nella chimica combinatoria
  • Ampiamente usate per la proliferazione di batteri e lieviti
  • Facili da usare con strumenti per la gestione automatica dei campioni
  • Griglia alfanumerica per una rapida identificazione dei campioni
  • Ideali per la raccolta dei campioni, la conservazione e le applicazioni delle librerie della chimica combinatoria
  • Sigillabili con tappi dei pozzetti e nastro adesivo
  • Ideali per le piastre di raccolta per le piastre filtro Nunc
Note legali
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)