AXYRESMW12HPSI
AxyVoir reservoir
12 bottom, low bottom, single well, individually wrapped, 25 ea of, sterile
Sinonimo/i:
storage reservoir
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc RES-MW12-HP-SI
Corning
Confezionamento
25 ea of
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)