AV53602
Anti-LDHC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-LDH3, Anti-LDHX, Anti-Lactate dehydrogenase C, Anti-MGC111073
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36 kDa
Reattività contro le specie
rabbit, dog, horse, rat, human, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LDHC(3948)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)