1.07960
Entellan™
rapid mounting medium for microscopy
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
>250 °C
Limite di esplosione
1.2-8 % (v/v) toluene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.492-1.500
Temp. transizione
flash point 8 °C
Densità
0.93 g/cm3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Refractive index (20°C) 1.492 - 1.500 at 20°C
Density (20°C / 4°C) 0.925 - 0.935 g/cm3
Viscosity (20°C) 60 - 100 mPa*s
Fluorescence < 100 ppb
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.935
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 100 ppb
Viscosity (20 °C): 60 - 100 mPa∙s
Suitability for microscopy: passes test
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C