1.09843
Neo-Clear™ Xylene Substitute
(xylene substitute) for microscopy
Sinonimo/i:
Neo-Clear™
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.6 % (v/v)
IVD
for in vitro diagnostic use
Colore
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.418
Viscosità cinematica
1.3 cSt(20 °C)
Punto di fusione
-20 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Densità
0.78-0.795 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.