1.09718
Petroleum
for analysis EMSURE®
Sinonimo/i:
Petroleum
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.6-7 % (v/v)
Impurezze
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water
≤0.2% Aromatics (as naphthalene)
Viscosità cinematica
1.23 cSt(40 °C)
Punto di fusione
<-50 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C
Solubilità
insoluble <0.001 g/L
Densità
0.749-0.761 g/cm3 at 25 °C
Cationi in tracce
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Linkage
Altre note
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup