Key Documents
1.09253
Sigma-Aldrich
Soluzione 1a di Papanicolaou′ soluzione di ematossilina di Harris′
for cytology
Sinonimo/i:
Hematoxylin solution acc. to Harris, Colour solution acc. to Papanicolaou, Harris′ Hematoxylin solution
About This Item
Codice UNSPSC:
41116113
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.5-3.0 (20 °C in H2O)
P. eboll.
100 °C/1013 hPa
Densità
1.04 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
La soluzione di ematossilina di Harris 1a per colorazione di Papanicolaou è una soluzione pronta all′uso utilizzata in pratiche di citodiagnostica medica per indagini citologiche su campioni di origine umana, per esempio preparati ginecologici e clinico-citologici. La tecnica di Papanicolaou è la procedura più utilizzata per la colorazione di preparati citologici ed è stata ideata per colorare le cellule esfoliate di tali campioni. Nella prima fase della colorazione, si colorano i nuclei, in maniera progressiva o regressiva, con una soluzione di ematossilina (soluzione di ematossilina modificata secondo Gill II - N° Catalogo 1.05175, oppure soluzione 1a di ematossilina di Harris per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.09253 o, ancora, soluzione 1b di ematossilina S per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.09254). I nuclei assumono una colorazione da blu a viola scuro. Nel metodo di colorazione progressiva, l′ematossilina viene aggiunta progressivamente fino al punto finale, dopo di che il vetrino viene immerso in acqua di rete (agente blu) per sciacquare il colore in eccesso. Quando si utilizza il metodo regressivo, il materiale viene ultra-colorato intenzionalmente; l′eccesso di colorazione viene rimosso mediante risciacqui acidi cui fa seguito l′immersione del vetrino in acqua (agente blu). Le strutture dei nuclei risultano più differenziate e visibili con il metodo regressivo. Il secondo passaggio è quello della colorazione citoplasmatica (soluzione 2b di Orange II per colorazione di Papanicolaou - N° Catalogo 1.106887 oppure soluzione 2a di Orange G per colorazione di Papanicolaou (OG6) - N° Catalogo 1.06888) per mettere in risalto specificamente le cellule mature e cheratinizzate. Le strutture bersaglio assumono una colorazione arancio di intensità variabile. Nella terza fase della colorazione si utilizza la cosiddetta soluzione policromatica, una miscela di eosina, verde luce SF e bruno di Bismarck, (soluzione policromatica EA 31 per colorazione di Papanicolaou 3a - N° Catalogo 1.09271, soluzione policromatica EA 50 per colorazione di Papanicolaou 3b - N° Catalogo 1.09272, soluzione policromatica EA 65 per colorazione di Papanicolaou 3c - N° Catalogo 1.09270, oppure soluzione policromatica EA 65 per colorazione di Papanicolaou 3d - N° Catalogo 1.09269). La soluzione policromatica serve a evidenziare la differenziazione delle cellule squamose. Sia la soluzione 1a di ematossilina di Harris per colorazione di Papanicolaou (N° Catalogo 1.09253), sia la soluzione 1b di ematossilina S per colorazione di Papanicolaou (N° Catalogo 1.09254) con preparati clinici determinano una colorazione da blu a viola scuro.
Un flacone da 500 mL di entrambe queste soluzioni è sufficiente per 1.500 - 2.500 colorazioni. È un prodotto registrato come IVD e certificato CE e può essere impiegato per scopi di diagnostica clinica. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet
Risultati analitici
Idoneità per la microscopia (striscio vaginale): test superato
Nuclei: da blu a viola scuro
Citoplasma cianofilo: blu-verde
Citoplasma eosinofilo: rosa
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1