Documenti fondamentali
ADAPA481201-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 20 x 1.2 - 5 mL reaction vessels, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 20 x 1.2 - 5 mL reaction vessels
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638707 (NA)
Parametri
3,000 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
118 mm
Diametro
11 mm
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP022638707-2EA4061835085576