Documenti fondamentali
EP5804794001
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 26 x 1.5/2 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
holds 26 x 1.5/2 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804794001 (Global)
Parametri
3,136 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
43 mm
Diametro
11 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Descrizione generale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)