A9294
Anti-Goat IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, PBS suspension
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
agarose conjugate
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
PBS suspension
Reattività contro le specie
goat
Grado di funzionalizzazione
~2.4 mg Ab per mL
tecniche
immunoelectrophoresis: suitable
Matrice
Cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Braccio spaziatore
1 atom
Capacità
1 mg/mL, resin binding capacity (goat IgG)
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2