Merck
Tutte le immagini(8)
Key Documents
1.04368
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Esano, n-esano
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-777-6
NACRES:
NA.21
product name
n-Esano, EMPLURA®
Densità del vapore
~3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥95% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
453 °F
Potenza
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
7.7 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezze
≤0.005% Free acid (as acetic acid)
≤0.02% Water
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
P. eboll.
69 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -22 °C
Densità
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® è la nostra alternativa a basso costo ai solventi ad alta purezza. Con EMPLURA proponiamo una serie di solventi per diverse applicazioni di base in industrie non soggette a regolamentazioni, per applicazioni meno critiche, operazioni di preparazione di laboratori e per usi nelle pulizie. I solventi EMPLURA assicurano specifiche adeguate per quanto riguarda i parametri più importanti.
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 95,0 %
Identificazione (IR): conforme
Acido libero (come acido acetico): ≤ 0,005 %
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,6590 - 0,6620
Sostanze prontamente carbonizzabili: conforme
Acqua: ≤ 0,02 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-22 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Hexanes for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07060
Hexanes
Esano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
Sigma-Aldrich
650552
Esano
n-eptano EMPLURA®
Supelco
1.04365
n-eptano