71600
Sodium hexametaphosphate
65-70% P2O5 basis
Sinonimo/i:
SHMP, Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Stato
solid
Concentrazione
65-70% P2O5
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?