A6390
β-D-Allose
rare aldohexose sugar
Sinonimo/i:
β-D-Allopyranose
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 12.00 to 16.00 °, c = 45.00-55.00 mg/mL in water
tecniche
HPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezze
<2.00% water (Karl Fischer)
Colore
white to yellow cast
Solubilità
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6-/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-QZABAPFNSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)