A5139
Asp-Phe methyl ester
≥98%
Sinonimo/i:
N-(L-α-Aspartyl)-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe-OMe, Aspartame
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Asp-Phe methyl ester, ≥98%
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Dolcezza
160-200 × sucrose
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?