421669
Asp-Phe
96%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
L-Aspartyl-L-phenylalanine, Aspartame acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Asp-Phe, 96%
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +12.5°, c = 1 in 0.5 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-9(7-11(16)17)12(18)15-10(13(19)20)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,14H2,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1
YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?