93328
Trizma® maleate
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sinonimo/i:
TRIS maleate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane maleate salt, Tromethamine maleate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.5% (NT)
Stato
powder or crystals
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
pH
3.0-4.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
Solubilità
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
cut-off at 328 nm in H2O at 0.5 M
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO3.C4H4O4/c5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-8H,1-3,5H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
HTMWOUBCEZXSHN-BTJKTKAUSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?