Documenti fondamentali
89268
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 9.5 solution
3 mg/mL in 8 mM HCl
Sinonimo/i:
IEF-Marker fluorescent pI 9.5
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Concentrazione
3 mg/mL in 8 mM HCl
Fluorescenza
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Applicazioni
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Ricostituzione
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1μl per lane).
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.