89951
Fluorescent IEF-Marker pI 7.2 solution
1 mg/mL in 4 mM HCl
Sinonimo/i:
IEF-Marker fluorescent pI 7.2
About This Item
Prodotti consigliati
PM
Mw 300.36 g/mol
Livello qualitativo
Concentrazione
1 mg/mL in 4 mM HCl
Fluorescenza
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Applicazioni
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Ricostituzione
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1 μl per lane).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?