Documenti fondamentali
8.04957
Sigma-Aldrich
Potassium cyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Potassium cyanate, Cyanic acid potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CKNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
209-676-3
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
567 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
700-900 °C/1000 hPa (decomposition)
Punto di fusione
315 °C
Solubilità
750 g/L
Densità
2.056 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
870 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].N#C[O-]
InChI
1S/CHNO.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Potassium cyanide: ≤ 1.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1