Documenti fondamentali
79033
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Octanediol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
Octane-1,2-diol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Stato:
flakes
Saggio:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
flakes
Stringa SMILE
CCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H18O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-/m1/s1
AEIJTFQOBWATKX-MRVPVSSYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)