Documenti fondamentali
71679
Sigma-Aldrich
Sodium bitartrate monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
L-(+)-Tartaric acid monosodium salt, Sodium hydrogen tartrate monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5NaO6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.08
Beilstein:
6099125
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
2.5-4.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].OC(C(O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.Na.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
LLVQEXSQFBTIRD-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7