Documenti fondamentali
61305
Sigma-Aldrich
Penicillinasi
lyophilized, powder, white, ~13 U/mg
Sinonimo/i:
ββ-Lattamasi I, β-Lattamasi II, Amido-β-lattam idrolasi della penicillina, Cefalosporinasi
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Origine biologica
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Livello qualitativo
Stato
powder
Qualità
lyophilized
Attività specifica
~13 U/mg
PM
Mr ~30000
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white
Compatibilità
suitable for component for culture media
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Attività estranea
β-lactamase II ≤2%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Penicillinase from Bacillus cereus is both an extracellular and cell-bound enzyme. It has a single polypeptide chain and has a molecular weight of 31 kDa. It lacks cysteine in the protein sequence.
Applicazioni
Usato nella produzione della penicillina.
Penicillinase from Bacillus cereus may be used in the preparation of biosensor for amperometric detection of hydrolysis of penicillin.
Azioni biochim/fisiol
La penicilinasi catalizza in modo specifico l′idrolisi dell′anello β-lattamico della penicillina.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Definizione di unità
Una unità idrolizzerà 1,0 μmole del substrato indicato al minuto a pH 7,0 e a 25 °C. Venduto come unità di benzilpenicillina. Questa unità internazionale (con la benzilpenicillina come substrato) equivale a circa 600 unità Levy o 75 unità Pollock.
Altre note
Used to destroy β-lactam antibiotics in body fluids or culture media. For the determination of penicillin; In the coupled enzyme assay for isopenicillin N synthetase; ELISA of estradiol; Penicillinase optodes
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569
Imsande J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970)
P K Pandey et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 190(3), 175-184 (1990-10-15)
An enzyme-linked immunosorbant assay (ELISA) for measuring oestradiol directly in plasma without extraction utilizing antibodies raised against oestradiol-3-(O-carboxymethyl) ether-bovine serum albumin conjugate, and oestradiol-6-(O-carboxymethyl) oxime linked to penicillinase (EC 3.5.2.6) as a marker was developed. Polyvinyl 96-well microtitre plates were
T. Scheper et al.
Analytica Chimica Acta, 163, 111-111 (1984)
Flow injection determination of penicillins using immobilized penicillinase in a single bead string reactor.
R Gnanasekaran et al.
Analytical chemistry, 57(6), 1005-1009 (1985-05-01)
W. Hobel et al.
Biosensors And Bioelectronics, 7, 549-549 (1992)