BP295
Procaine benzylpenicillin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Benzylpenicillin procaine salt, 3,3-Dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, compd. with 2-(diethylamino)ethyl p-aminobenzoate (1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
penicillin & derivatives
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S2[C@H]3N([C@H](C2(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]3NC(=O)Cc4ccccc4.N(CCOC(=O)c1ccc(cc1)N)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C16H18N2O4S.C13H20N2O2/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3/t11-,12+,14-;/m1./s1
WHRVRSCEWKLAHX-LQDWTQKMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)