Documenti fondamentali
33514
Sigma-Aldrich
Miscela di fenolo-1,1,2,2-tetracloroetano
60:40% (w/w)
Sinonimo/i:
Miscela di 1,1,2,2-tetracloroetano-fenolo
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
59.5—60.5% (GC)
Stato
liquid
Composizione
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
Colore
clear colorless
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Destinato solo a operatori professionali. Attenzione − Evitare l′esposizione − prima dell′uso disporre delle istruzioni speciali
La miscela può demiscelarsi durante la conservazione
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3