33522
Phenol-1,2-dichlorobenzene mixture
1:1, 49.5-50.5% phenol basis (GC), 49.5-50.5% 1,2-dichlorbenzene basis (GC)
Sinonimo/i:
o-Dichlorobenzene/Phenol (mixture 1:1)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Composizione
1,2-dichlorbenzene, 49.5-50.5% GC
phenol, 49.5-50.5% GC
tecniche
GC/GC: suitable
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Oc1ccccc1.Clc2ccccc2Cl
InChI
1S/C6H4Cl2.C6H6O/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4H;1-5,7H
WEDPGDLPFLPTFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?