P9346
Phenol solution
≥89.0% (in water)
Sinonimo/i:
Phenol solution
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Fenolo, ≥89.0%
agenzia
USP/NF
USP
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Saggio
≥89.0%
Impurezze
~10% (water)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?