Key Documents
1.00206
Supelco
Fenolo
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-632-7
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.0-100.5% (bromatometric)
Forma fisica
crystalline solid
Temp. autoaccensione
1319 °F
Potenza
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
8.6 %
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 81 °C
Solubilità
84 g/L
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
620 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: PX0510; PX0510-2; PX0510-1
Risultati analitici
Assay (bromatometric): 99.0 - 100.5 %
Identity (coloring 1): passes test
Identity (coloring 2): passes test
Identity (precipitate): passes test
Appearance: colourless or faintly pink or faintly yellowish crystals or crystalline masses, deliquescent
Appearance of solution (67 g/l, water): clear and not more intensely coloured than referencesolution B6
Appearance of solution (50 g/l; water): no turbidity or insoluble matter
Acidic substances: passes test
Solidification temperature (Ph Eur): ≥ 39.5 °C
Solidification temperature (ACS): ≥ 40.5 °C
Residue on evaporation (Ph Eur): ≤ 0.05 %
Residue on evaporation (ACS): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Fenolo puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Sigma-Aldrich
16016
Fenolo
Fenolo unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
185450
Fenolo
Fenolo United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1524806
Fenolo
Fenolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenolo
Fenolo puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sigma-Aldrich
16017
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
77608
Fenolo
Fenolo 100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46344
Fenolo
Fenolo natural, 97%, FG
Sigma-Aldrich
W322340
Fenolo
Fenolo certified reference material, 500 μg/mL in methanol
Supelco
48688
Fenolo