426205
β-Lactamase, Bacillus cereus 569/H9
Sinonimo/i:
β-Lactamase, Bacillus cereus 569/H9, Penicillinase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 7093
Stato
lyophilized
Confezionamento
vial of ≥50 units β-lactamase II
vial of ≥500 units β-lactamase I
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
sterile distilled water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3