51415C
Terreno essenziale minimo di Eagle
with Earle′s Balanced Salts, with 25mM HEPES, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
MEM
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2