G5154
Glasgow Minimum Essential Medium
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
BHK medium, GMEM, Glasgow′s MEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
L-glutamine: no
phenol red: 0.0213 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Hoxb7- green fluorescence protein (GFP) mouse embryonic stem (ES) cell line for the induction of ureteric bud differentiation
- murine E14 Tg2a embryonic stem (mES) cells
- transduced Chinese hamster ovary (CHO) cells for the expression and production of Siglec-1-Fc fusion proteins
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1