D6171
DMEM - high glucose
HEPES modification, with sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DME, DMEM
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio, HEPES modification, With 4500 mg/L glucose, 25 mM HEPES, and sodium bicarbonate, without L-glutamine and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Componenti
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Ricostituzione
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1