288R-1
PMS2 (EPR3947) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
300
500
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EPR3947, monoclonal
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Colorectal cancer is a common occurrence among inhabitants of most Western countries, second only to carcinoma of the lung.