Documenti fondamentali
MAB810R
Sigma-Aldrich
Anti-Cytomegalovirus Antibody, clone 8B1.2
clone 8B1.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CMV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8B1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il citomegalovirus umano (HCMV) è un patogeno appartenente alla famiglia degli adenovirus erpetici estremamente diffuso a livello globale. Il suo ciclo virale dura circa 72 ore. Dopo la fusione iniziale del pericapside virale con la membrana plasmatica della cellula, la particella virale incapsulata viene rilasciata nel citoplasma e, nel giro di pochi minuti, raggiunge il nucleo. Tramite trasporto attivo attraverso il poro nucleare, il capside riesce ad entrare e il DNA virale viene depositato. L'espressione dei geni virali avviene con una precisa sequenza temporale, prima con l'espressione dei geni immediati-precoci, seguita dai geni precoci, infine, dopo l'inizio della replicazione virale, dai geni tardivi. Tutte le proteine immediate-precoci hanno dimostrato di essere dei transattivatori, in particolare le meglio caratterizzate sono la IE1-72 e la IE2-86. I geni che codificano per queste proteine regolano l′espressione dei fattori richiesti per la replicazione virale.
Specificità
Reagisce con un antigene non strutturale immediato-precoce di 68-72 kDa. Questo antigene può essere rivelato 1 ora dopo l'infezione e mostra un pattern di colorazione intranucleare. La colorazione raggiunge un picco a 10-12 ore. Questo antigene è persistente e può essere rivelato durante l'intero ciclo dell'infezione da CMV.
Immunogeno
Antigene immediato-precoce purificato per affinità da cellule MRC-5 infettate con CMV di ceppo AD169 (ATCC).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
ELISA
Western Blot: 1: 200. Riconosce una banda a circa 70 kDa.
Immunofluorescenza: 1: 200- 1: 400.
Immunoistochimica 1:200-1:800
Compatibile anche con sezioni di tessuto incluse in paraffina.
FACS
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo anti-citomegalovirus, clone 8B1.2 rileva il livello di Citomegalovirus. L′uso è stato validato e riportato in letteratura in applicazioni di ELISA, FC, IF, IH(P) e WB.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Descrizione del bersaglio
68-72 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina murina purificata con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1% come conservante.
Purificazione con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Si conserva per 1 anno dalla data di spedizione a 2–8 °C Per massimizzare la quantità di prodotto recuperato, centrifugare il contenitore originale una volta scongelato prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Vetrini di controllo per Citomegalovirus, N. Cat. 5027-5.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
No evidence of association between human cytomegalovirus infection and papillary thyroid cancer.
Huang, TS; Lee, JJ; Cheng, SP
World Journal of Surgical Oncology null
Jiri Bartek et al.
Molecular oncology, 11(8), 945-964 (2017-04-07)
Medulloblastomas are the most common, and often fatal, paediatric brain tumours that feature high genomic instability, frequent infection by human cytomegalovirus (HCMV) and resistance to radiation and chemotherapy. The causes of the pronounced chromosomal instability and its potential links with
Aldi Pupuleku et al.
Frontiers in immunology, 8, 1317-1317 (2017-11-09)
Human cytomegalovirus (HCMV) infection promotes the differentiation and persistent expansion of a mature NK cell subset, which displays high surface levels of the activating CD94/NKG2C NK cell receptor, together with additional distinctive phenotypic and functional features. The mechanisms underlying the
Human cytomegalovirus clinical strain-specific microRNA miR-UL148D targets the human chemokine RANTES during infection.
Kim, Y; Lee, S; Kim, S; Kim, D; Ahn, JH; Ahn, K
PLoS Pathogens null
Glycoprotein B (gB) vaccines adjuvanted with AS01 or AS02 protect female guinea pigs against cytomegalovirus (CMV) viremia and offspring mortality in a CMV-challenge model.
Schleiss, MR; Choi, KY; Anderson, J; Mash, JG; Wettendorff, M; Mossman, S; Van Damme, M
Vaccine null