Key Documents
MAB8131
Sigma-Aldrich
Anti-Cytomegalovirus Antibody, immediate early, clone 6F8.2
clone 6F8.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CMV
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F8.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Reagisce con una proteina immediato-precoce con M.W. 68-72 kD Può rilevare entro un ora un'infezione da CMV, con una colorazione del nucleo o delle inclusioni intranucleari che raggiunge la massima intensità tra le 8 e le 24 ore.
Gli antigeni del CMV che vengono espressi a tempi diversi sono elencati come:
antigeni immediato-precoci (espressione del gene alfa): antigeni espressi 3-12 ore dopo l'infezione e generalmente coinvolti nella trascrizione, come la fosfoproteina maggiore da 72kD e alcuni altri antigeni da 60-80kD.
antigeni precoci (geni beta) noti anche come intermedi o precoci ritardati: espressi 12-24 ore dopo l'infezione. Generalmente enzimi e un gene strutturale virale che precede la sintesi del DNA.
Antigeni tardivi (geni gamma): espressi 36-48 ore dopo l'infezione. Generalmente proteine strutturali. Proteina maggiore = 55kD
Immunogeno
Antigene precoce purificato per affinità da cellule MRC-5 infettate con CMV AD169 (ATCC).
Epitopo: immediato precoce
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
Immunoistochimica.
Immunocitochimica.
Western Blot 1:100
IFA a 1:600-1:1,200 su cellule fissate con acetone.
Adatto all′uso anche su sezioni di tessuto incluse in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-citomegalovirus, immediato precoce, clone 6F8.2 è un anticorpo contro il citomegalovirus validato per l′uso in analisi di IF, WB, IC e IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Linkage
Sostituisce: MAB8130
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Fornito in tampone PBS, pH 7,4. Contiene 0,1% di azoturo di sodio e proteina carrier. È stato filtrato in condizioni sterili.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a +4°C per un massimo di 12 mesi.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Extensive human cytomegalovirus (HCMV) genomic DNA in the renal tubular epithelium early after renal transplantation: Relationship with HCMV DNAemia and long-term graft function.
Li YT, Emery VC, Surah S, Jarmulowicz M, Sweny P, Kidd IM, Griffiths PD, Clark DA
Journal of Medical Virology null
Yao-Tang Lin et al.
PLoS pathogens, 16(9), e1008844-e1008844 (2020-09-05)
The genomes of RNA and small DNA viruses of vertebrates display significant suppression of CpG dinucleotide frequencies. Artificially increasing dinucleotide frequencies results in substantial attenuation of virus replication, suggesting that these compositional changes may facilitate recognition of non-self RNA sequences.
Mapping the viral genetic determinants of endothelial cell tropism in human cytomegalovirus.
Bolovan-Fritts, Cynthia A and Wiedeman, Jean A
Journal of Clinical Virology, 25 Suppl 2, S97-109 (2002)
Yan Wang et al.
Medicinal chemistry research : an international journal for rapid communications on design and mechanisms of action of biologically active agents, 1-9 (2021-01-19)
The AAA+ (ATPase associated with various cellular activities) protein p97, also called valosin-containing protein, is a hexameric ring ATPase and uses ATP hydrolysis to unfold or extract proteins from biological complexes. Many cellular processes are affected by p97 including ER-associated
Dominique McCormick et al.
mBio, 9(3) (2018-06-28)
As obligate intracellular parasites, viruses are completely dependent on host factors for replication. Assembly and egress of complex virus particles, such as human cytomegalovirus (HCMV), are likely to require many host factors. Despite this, relatively few have been identified and