Key Documents
5097R
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonale anti-antigene pp65 di CMV
Chemicon®, from mouse
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Pronto all'uso
Un flaconcino contagocce contenente 5 mL di una miscela di anticorpi monoclonali specifici per il citomegalovirus (CMV), antigene pp65, in tampone con stabilizzante delle proteine e azoturo di sodio 0,1% (conservante). Un componente sostitutivo di CHEMICON Light Diagnostics N° Cat. 3244 e 3247
Specificità
Specifico per l'antigene pp65 del citomegalovirus (CMV).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Malattie infettive
La rivelazione dell'antigene pp65 di CMV con questo anticorpo monoclonale è convalidata per l′uso nelle analisi di immunofluorescenza.
Sottocategoria di ricerca
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Un flaconcino contagocce contenente 5 mL di una miscela di anticorpi monoclonali specifici per il citomegalovirus (CMV), antigene pp65, in tampone con stabilizzante delle proteine e azoturo di sodio 0,1% (conservante).
Stoccaggio e stabilità
Se conservato tra 2° e 8°C, questo reagente è stabile fino alla data di scadenza stampata sull′etichetta. Non congelare e non esporre a temperature elevate. Dopo la data di scadenza, scartare il reagente avanzato.
Risultati analitici
Controllo
Campione ottenuto da lavaggio broncoalveolare (BAL) di paziente con infezione da CMV
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2