1.51000
Chiradex® HR (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm × 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CHIRADEX HR LICHROCART 250-4 HPLC CARTRIDGE, ChiraDex®
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L45
Nome Commerciale
ChiraDex®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
ChiraDex®
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Cyclodextrin bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
3-7.5
Tecnica di separazione
chiral
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (2-nitroaniline): ≥ 37000
Symmetry (2-nitroaniline): 0.9 - 1.4
Capacity factor (2-nitroaniline): 1.0 - 2.0