MABC942
Anti-PLA2R Antibody, clone 5F5.1
clone 5F5.1, from mouse
Sinonimo/i:
PLA2-R, PLA2R, Secretory phospholipase A2 receptor, 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, C-type lectin domain family 13 member C, M-type receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLA2R1(22925)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected PLA2R in human kidney tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PLA2R in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1