280C-1
Mammaglobin Cocktail (304-1A5 & 31A5)
Mouse & Rabbit Cocktail Antibody
Sinonimo/i:
Mammaglobin Cocktail (304-1A5 & 31A5) Mouse/Rabbit Monoclonal Antibodies
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
rabbit
Livello qualitativo
100
300
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
304-1A5/31A5, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart).
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (280C-14-ASR)
vial of 0.5 mL concentrate (280C-15-ASR)
bottle of 1.0 mL predilute (280C-17-ASR)
vial of 1.0 mL concentrate (280C-16-ASR)
bottle of 7.0 mL predilute (280C-18-ASR)
Concentrazione
0.01-1 μg/mL (predilute)
2-270 μg/mL (concentrate)
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... SCGB2A2(4250)
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)