356R-1
Cytokeratin 5 & 6 (EP24 & EP67) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Sinonimo/i:
CK 5/6, cytokeratin 5/6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EP24 & EP67, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (356R-14)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (356R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (356R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (356R-16)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (356R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (356R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (356R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (356R-18-RUO)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Controllo
mesothelioma, prostate, squamous cell carcinoma ((lung))
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
cytoplasmic
Informazioni sul gene
human ... KRT5(3852)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
Canada - IVD
European Union - IVD
Japan - RUO
Linkage
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)