18726
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
(S)-5-Amino-2-(methylamino)pentanoic acid hydrochloride, N-Me-Orn-OH · HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Composizione
carbon, 38.7-40.2%
nitrogen, 14.9-15.7%
Stringa SMILE
Cl.CN[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8-5(6(9)10)3-2-4-7;/h5,8H,2-4,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
OUPNMQRLBAANLP-JEDNCBNOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)