544051
L-Homophenylalanine hydrochloride
97%
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +38°, c = 1 in 3 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
262-265 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c11-9(10(12)13)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13);1H/t9-;/m0./s1
CHBMONIBOQCTCF-FVGYRXGTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)