14324C
EX-CELL® 302 Serum-Free Medium for CHO Cells
without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.60 g/L
HEPES: 7.5 mM
glucose: 3.42 g/L
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1