12080201
L5178Y tk+/- 3.7.2c (IVGT)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., from mouse thymus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse thymus
Livello qualitativo
Descrizione
Mouse DBA/2 lymphoma L5178Y tk+/-
Confezionamento
tube of 5 μg 12080201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 12080201-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Morfologia
Small rounded cells
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione della linea cellulare
Confezionamento
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)