Documenti fondamentali
BT
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89031603, bovine nose, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
bovine nose
Confezionamento
tube of 5 μg 89031603-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89031603-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bovine turbinate, BVDV negative
Descrizione della linea cellulare
Derived from new-born bovine turbinate tissue. Used in propagation of BVDV and IBRV, some strains of parainfluenza 3 virus (P1-3V), some types of bovine adenovirus and enterovirus. Negative for BVDV.
Terreno di coltura
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Horse Serum (HS)
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2;37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)