10820
Aprotinina
lyophilized, ~80% (HPCE), crystalline (fine), white, ≥3500 U/mg
Sinonimo/i:
BPTI, Inibitore della tripsina di pancreas bovino, Inibitore di tripsina (basico), Trasilolo
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine lung
Livello qualitativo
Saggio
~80% (HPCE)
Forma fisica
crystalline (fine)
Qualità
lyophilized
Attività specifica
≥3500 U/mg
PM
~6,500
tecniche
electrophoresis: suitable
Colore
white
Solubilità
phosphate buffer: 5 mg/mL, clear, colorless (PH 7.6 (70 mm phosphate))
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
cow ... PTI(404172)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1