F7503
Formamide
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Amide C1, Ammide formica
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
932 °F
Limite di esplosione
2.7-19 %
tecniche
hybridization: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
P. eboll.
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize tetrakis(trialkylsilyl) diphosphate by reacting disodium dihydrogen diphosphate with trialkyl chlorosilane.
- In Cu/C catalyzed cycloaddition between azides and terminal alkynes to synthesize triazoles.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Protocolli
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43