793590
Potassio cloruro
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Qualità
free-flowing
pH
7
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1