72061
Sodium triphosphate pentabasic
purum p.a., ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Pentasodium tripolyphosphate, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
powder
Concentrazione
57-59% (calc. based on P2O5)
pH
9.0-10.0 (25 °C, 1% in H2O)
Solubilità
water: soluble 148 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1