Key Documents
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
Sinonimo/i:
penta-Sodium triphosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Na5O10P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-838-7
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
622 °C (decomposition)
Densità
2.52 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Risultati analitici
Assay (acidimetric, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-value (1 %; water): 9 - 10
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2