238503
Sodium tripolyphosphate
technical grade, 85%
Sinonimo/i:
Pentasodium tripolyphosphate Anhydrous, STPP, Sodium triphosphate, Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
powder
pH
9.5-10.3 (1 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a corrosion inhibitor for steel.
- In the preparation of chitosan nanoparticles (CSNPs) by ionic gelation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)